Learn More
Thermo Scientific™ Paillasse stérile Heraguard™ ECO
Protégez vos échantillons grâce à la hotte à flux laminaire Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO qui offre une efficacité, une sécurité et un fonctionnement optimums. Disponibles avec une double motorisation à courant continu.
1.20€ - 8379.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15128902
|
Thermo Scientific™
51029701 |
Heraguard ECO 0.9 largeur 1 000 mm, largeur intérieure 920 mm, poids 90 kg 230 V, 50 Hz |
7049.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15158902
|
Thermo Scientific™
51029702 |
Heraguard ECO 1.2 largeur 1 300 mm, largeur intérieure 1 220 mm, poids 120 kg 230 V, 50 Hz |
7180.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15148902
|
Thermo Scientific™
51029703 |
Heraguard ECO 1.5 largeur 1 600 mm, largeur intérieure 1 520 mm, poids 140 kg 230 V, 50 Hz |
8379.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12518475
|
Thermo Scientific™
51900448 |
Cordon d’alimentation et récipient interne, France |
1.20€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15303222
|
Thermo Scientific™
51900300 |
Cordon d’alimentation et prise intérieure, Danemark |
1.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Protégez vos échantillons grâce à la hotte Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO qui offre une efficacité, une sécurité et un fonctionnement optimums. Disponible, avec une double motorisation à courant continu pour une faible consommation d’énergie.
Les hottes offrent les fonctionnalités suivantes :
- Protection des échantillons
- Conditions de salle propre pouvant être validées
- Simplicité d’utilisation
Plusieurs largeurs intérieures :
- 900 mm
- 1200 mm
- 1500 mm
- 1800 mm
Différentes hauteurs de travail :
- Hauteur intérieure standard : 650mm
- Hauteur intérieure version haute 950mm
Vision panoramique
- Les fenêtres latérales augmentent la lumière disponible dans la zone de travail et offrent un environnement de travail confortable
- Organisme : GOST
- CE : 2006/95/CE ; 2004/108/CE ; 2011/65/CE ; 2006/121/CE
- Normes : EN 61010-1 :2011 ; EN 61326 :2006