Learn More
Thermo Scientific™ Paillasse stérile Heraguard™ ECO
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Description
Protégez vos échantillons grâce à la hotte Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO qui offre une efficacité, une sécurité et un fonctionnement optimums. Disponible, avec une double motorisation à courant continu pour une faible consommation d’énergie.
Les bancs stériles HERAguard ECO offrent des performances élevées associées à une efficacité, une sécurité et des fonctionnalités optimisées. Ils sont désormais disponibles avec des moteurs à courant continu doubles offrant une consommation d’énergie plus faible par rapport aux modèles antérieurs. Ils constituent la solution idéale pour les applications de laboratoire qui nécessitent de protéger les produits.
Les bancs stériles offrent les fonctionnalités suivantes :
- Protection des échantillons
- Conditions d’air propre pouvant être validées
- Simplicité d’utilisation
Nombreuses largeurs intérieures :
- 900mm
- 1200mm
- 1500mm
- 1800mm
Différentes hauteurs de travail :
- Hauteur d’espaces de travail standard : 650 mm
- Hauteur d’espaces de travail supplémentaire : 950 mm
Vision panoramique
- Les fenêtres latérales augmentent la lumière disponible dans la zone de travail et offrent un environnement de travail confortable
Spécification
Spécification
| Type de produit | Hotte ECO |
| Matériau | Mélamine, verre de sécurité trempé |
| Vitesse de l’air | Niveau I : 0,15 à 0,25 m/s, niveau II : 0,36 à 0,45 m/s |
| Profondeur (impériale) intérieure | 23,03 in |
| Profondeur (métrique) intérieure | 585 mm |
| Description | Heraguard ECO 1.2 largeur 1 300 mm, largeur intérieure 1 220 mm, poids 120 kg 230 V, 50 Hz |
| Concept écologique | Éco-énergétique |
| Hauteur (impériale) | 46,06 in |
| Hauteur (impériale) intérieure | 25,39 in |
| Hauteur (métrique) | 1170 mm |
| Afficher plus |