Learn More
Thermo Scientific™ Kits GLP Finnpipette™ Novus
Ces kits complets vous donnent accès à tout ce dont vous avez besoin pour le pipetage. Ils comprennent des pipettes ergonomiques et faciles à utiliser.
1405.00€ - 1655.00€
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11859133
|
Thermo Scientific™
4700470 |
Finnpipette Novus GLP Kit 1 | Pipettes monocanal Novus 100 et 1000 μl, deux supports Novus, deux racks à échantillons Finntip |
1550.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11869133
|
Thermo Scientific™
4700490 |
Finnpipette Novus GLP Kit 2 | Pipettes monocanal Novus 1000 et 5000 μl, deux supports Novus, deux racks à échantillons Finntip |
1405.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11485668
|
Thermo Scientific™
4701120 |
Finnpipette Novus GLP Kit 3 | Pipettes monocanal Novus 10micro, 100 et 1000 μl, trois supports Novus, trois racks à échantillons Finntip |
1655.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11495668
|
Thermo Scientific™
4701130 |
Finnpipette Novus GLP Kit 4 | Pipettes monocanal Novus 100, 1000 et 10000 μl, trois supports Novus, trois racks à échantillons Finntip |
1655.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Les kits BPL Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus vous donnent accès à tout ce dont vous avez besoin pour le pipetage, dans des kits complets comprenant des pipettes Finnpipette Novus ergonomiques et faciles à utiliser.
Le kit Novus BPL 1 comprend :
- Finnpipette Novus 10 à 100 µl
- Finnpipette Novus 100 à 1 000 µl
- Deux portoirs Finnpipette Novus
- Un portoir de Finntip Flex 200 et Flex 1 000
- Échantillons de réservoirs à réactif
- Pack d’échantillons Finntip
- Guide de pipetage
- Brochure Finnpipette Novus
Le kit Novus BPL 2 comprend :
- Finnpipette Novus 100 à 1 000 µl
- Finnpipette Novus 0,5 à 5 ml
- Deux portoirs Finnpipette Novus
- Un portoir de Finntip Flex 5 ml et Flex 1 000
- Échantillons de réservoirs à réactif
- Pack d’échantillons Finntip
- Brochure Finnpipette Novus
- Guide de pipetage
Le kit Novus BPL 3 comprend :
- Pipette Novus, 1 à 10 μl, micro
- Pipette Novus, 10 à 100 μl
- Pipette Novus, 100 à 1 000 μl
- Trois portoirs pour pipettes Novus Finnpipette
- Un portoir de Flex 10, Flex 200 et Flex 1 000
- Échantillons de réservoirs à réactif
- Pack d’échantillons Finntip
- Guide de pipetage
- Brochure Novus
Le kit Novus BPL 4 comprend :
- Pipette Novus, 10 à 100 μl
- Pipette Novus, 100 à 1 000 μl
- Pipette Novus, 1 à 10 ml
- Trois portoirs pour pipettes Novus Finnpipette
- Un portoir de Flex 200, Flex 1000 et Finntip 10 ml
- Échantillons de réservoirs à réactif
- Pack d’échantillons Finntip
- Guide de pipetage
- Brochure Novus
Specifications
1 | |
Kit GLP |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.