Learn More
Thermo Scientific™ Kits GLP Finnpipette™ Novus
Accédez à tout ce dont vous avez besoin pour le pipetage dans ces kits GLP tout compris dotés de pipeteurs ergonomiques et faciles à utiliser.
Marque: Thermo Scientific™ 4700470
1174.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24294" pour bénéficier de cette offre.
Description
Accédez à tout ce dont vous avez besoin pour le pipetage dans ces kits GLP tout compris Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus. Les kits couvrent la plage de volumes dont vous avez besoin avec quatre options différentes et incluent des pipeteurs Finnpipette™ Novus™, des supports appropriés et des pointes à échantillons.
Le kit Novus BPL 1 comprend :
- Finnpipette Novus 10-100 μl
- Finnpipette Novus 100-1000 μl
- Deux portoirs Novus ;
- Un portoir de Finntip Flex 200 et Flex 1 000
- Échantillons de réservoirs à réactif
- Pack d’échantillons Finntip
- Guide de pipetage
- Brochure Finnpipette Novus
Le kit Novus BPL 2 comprend :
- Finnpipette Novus 100-1000 μl
- Finnpipette Novus 0,5 à 5 ml
- Deux portoirs Novus ;
- Un portoir de Finntip Flex 5 ml et Flex 1 000
- Échantillons de réservoirs à réactif
- Pack d’échantillons Finntip
- Brochure Finnpipette Novus
- Guide de pipetage
Le kit Novus BPL 3 comprend :
- Pipette Novus, 1-10 μl, micro
- Pipette Novus, 10-100 μl
- Pipette Novus, 100-1000 μl
- Trois portoirs pour pipettes Novus Finnpipette
- Un portoir de Flex 10, Flex 200 et Flex 1 000
- Échantillons de réservoirs à réactif
- Pack d’échantillons Finntip
- Guide de pipetage
- Brochure Novus
Le kit Novus BPL 4 comprend :
- Pipette Novus, 10-100 μl
- Pipette Novus, 100-1000 μl
- Pipette Novus, 1 à 10 ml
- Trois portoirs pour pipettes Novus Finnpipette
- Un portoir de Flex 200, Flex 1000 et Finntip 10 ml
- Échantillons de réservoirs à réactif
- Pack d’échantillons Finntip
- Guide de pipetage
- Brochure Novus
Spécification
Assorties | |
1 | |
Kit GLP | |
Pipettes monocanal Novus 100 et 1000 μl, deux supports Novus, deux racks à échantillons Finntip |
Novus | |
Finnpipette™ Novus | |
10 à 1000 μl |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Thermo Scientific Finnpipette Novus electronic pipettors
-
Thermo Scientific Finnpipette Novus electronic pipettors
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
14Heures
16Minutes
33Secondes
5 -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-03-28
Jours
11Heures
16Minutes
33Secondes
5 -
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
27Heures
16Minutes
33Secondes
5Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.