Learn More
Thermo Scientific™ Étuves de chauffage et de séchage sous vide Vacutherm
Séchez jusqu’à six fois plus rapidement qu’avec des étuves traditionnelles. Ces étuves offrent un excellent transfert de chaleur et un temps de chauffe rapide, ce qui permet une réduction des temps d’opération. Plusieurs options permettent une configuration spécifique à l’application.
7032.00€ - 26258.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | max. (métrique) | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | max. (métrique) | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10664142
|
Thermo Scientific™
51014550 |
25 l | Chauffage par jaquette VT 6025 | 200°C | 230V 50/60 Hz |
7032.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10451341
|
Thermo Scientific™
51014552 |
25 l | Chauffage à jaquette VT 6025 avec raccord d’arrivée de gaz inerte | 200°C | 230 V, 50/60 Hz |
8000.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10254604
|
Thermo Scientific™
51014553 |
25 l | Chauffage par jaquette VT 6025 avec connexion gaz inerte, affichage numérique de la pression et sortie enregistreur | 200°C | 230 V, 50/60 Hz |
11600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10019490
|
Thermo Scientific™
51014539 |
53 l | Chauffage à jaquette VT 6060 M | 200°C | 230V 50/60 Hz |
11300.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10488431
|
Thermo Scientific™
51014541 |
128 l | Chauffage à jaquette VT 6130 M | 200°C | 230 V, 50/60 Hz |
16300.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15424610
|
Thermo Scientific™
51014542 |
53 l | Chauffe-tablette VT 6060 P avec contrôleur multicanal Digicon | 300/400°C | 230 V, 50 / 60 Hz |
17400.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11606380
|
Thermo Scientific™
51014543 |
128 l | Chauffe-tablette VT 6130 P avec contrôleur multicanal Digicon | 300/400°C | 230 V, 50/60 Hz |
26258.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Séchez jusqu’à six fois plus rapidement qu’avec des étuves traditionnelles. Les étuves de chauffage et de séchage sous vide Thermo Scientific™ Vacutherm sont idéales pour un séchage doux et rapide. Le chauffage rapide et l’excellent transfert de chaleur minimisent la durée de l’opération. La face avant en verre de sécurité à double vitrage représente une protection unique contre les risques d’implosion. Un système modulaire offre des configurations spécifiques aux applications grâce à une large gamme d’options. Une documentation sur la température et la pression est disponible conformément aux exigences des normes ISO 9000 et BPL/BPF.
- Contrôle par microprocesseur convivial Kelvitron™ (étuves à parois chauffantes) ou contrôle multi-canaux Digicon (étuves à étagères chauffantes)
- Affichage analogique de la pression
- Un capteur de surchauffe protège l’étuve et l’échantillon
- Porte de sécurité en verre à double vitrage
- Raccords de vide, tuyaux et clapet à bille en acier inoxydable
- Le raccord d’arrivée de gaz inerte avec valve de précision et valve de sécurité contre les surpressions libère des gaz non inflammables et non toxiques
- Port d’accès standard DN25 dans la paroi arrière
Modèles à parois chauffantes
- Ils fonctionnent à des températures pouvant atteindre 200°C
Modèles à étagères chauffantes
- Ils fonctionnent à des températures pouvant atteindre 400°C
- Ils assurent un transfert thermique optimal
Recommandé pour les domaines suivants :
- Séchage des matériaux sensibles à la chaleur
- Séchage sans résidus des pièces de forme complexe
- Récupération ciblée de produits dégazés
Pour les applications avec des solvants inflammables, demandez à votre commercial des informations sur notre version BL dotée de fonctions de sécurité supplémentaires