Learn More
Thermo Scientific™ Étuves de chauffage et de séchage sous vide Vacutherm
Séchez jusqu’à six fois plus rapidement qu’avec des étuves traditionnelles. Ces étuves offrent un excellent transfert de chaleur et un temps de chauffe rapide, ce qui permet une réduction des temps d’opération. Plusieurs options permettent une configuration spécifique à l’application.
Marca: Thermo Scientific™ 51014552
Descrizione
Séchez jusqu’à six fois plus rapidement qu’avec des étuves traditionnelles. Les étuves de chauffage et de séchage sous vide Thermo Scientific™ Vacutherm sont idéales pour un séchage doux et rapide. Le chauffage rapide et l’excellent transfert de chaleur minimisent la durée de l’opération. La face avant en verre de sécurité à double vitrage représente une protection unique contre les risques d’implosion. Un système modulaire offre des configurations spécifiques aux applications grâce à une large gamme d’options. Une documentation sur la température et la pression est disponible conformément aux exigences des normes ISO 9000 et BPL/BPF.
- Dispositif de contrôle par microprocesseur convivial Kelvitron™ (étuves à gaines chauffantes) ou contrôle multicanaux Digicon (étuves à tablettes chauffantes)
- Affichage analogique de la pression
- Un capteur de surchauffe protège l’étuve et l’échantillon
- Portes de sécurité en verre à double vitrage
- Raccords de vide, tuyaux et clapet à bille en acier inox
- Le raccordement de gaz inerte avec valve de précision et valve de sécurité contre les surpressions libère des gaz non inflammables et non toxiques
- Port d’accès standard DN25 dans la paroi arrière
Modèles à gaines chauffantes
- Fonctionne à des températures pouvant atteindre 200°C
Modèles à tablettes chauffantes
- Fonctionne à des températures pouvant atteindre 400°C
- Garantie d’un transfert thermique optimal
Recommandé dans les cas suivants :
- Séchage des matériaux sensibles à la chaleur
- Séchage sans résidus des pièces de forme complexe
- Récupération ciblée de produits dégazés
Specifica
Chauffage à jaquette VT 6025 avec raccord d’arrivée de gaz inerte | |
200°C | |
30,7 x 30 x 27,5 cm (12,1 x 11,8 x 10,8 in) | |
45 cm | |
30,7 cm | |
230 V |
25 l | |
Chauffage à jaquette avec raccord d’arrivée de gaz inerte | |
17,7 x 18,9 x 23,6 po (45 x 48 x 60 cm) | |
12,1 po | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |