Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants TX-750 4 + 750 ml
Améliorez la productivité de votre laboratoire grâce au rotor oscillant à godet Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml, qui offre une souplesse d’utilisation optimale à 4700 rpm.
144.00€ - 2520.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Confinement biologique certifié par CAMR™, HPA, à Porton Down, Royaume-Uni |
---|---|
Biocontainment | Oui |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15143169
|
Thermo Scientific™
75003180 |
TX-750 (corps du rotor uniquement) avec bague anti-friction Slide Coat |
1920.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10683755
|
Thermo Scientific™
75003608 |
Nacelles rondes de 750 mL (jeu de 4) |
1735.00€
4 kits |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10606085
|
Thermo Scientific™
75003609 |
Couvercles de confinement biologique ClickSeal pour nacelles rondes (jeu de 4) |
443.00€
4 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11874451
|
Thermo Scientific™
75003610 |
Joints toriques de rechange pour couvercles de nacelles rondes |
144.00€
4 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10247574
|
Thermo Scientific™
75003614 |
Godet rectangulaire de 250 ml (kit de 4) |
2520.00€
4 kits |
Expédition estimée: 19-12-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10389874
|
Thermo Scientific™
75003615 |
Couvercles de confinement biologique ClickSeal pour godets rectangulaires (jeu de 4) |
447.00€
4 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10718975
|
Thermo Scientific™
75003617 |
Racks de microplaques / flacons, jeu de 4 |
2345.00€
4 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11848143
|
Thermo Scientific™
75003795 |
Racks de microplaques / flacons, jeu de 2 |
1205.00€
2 kits |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Améliorez la productivité de votre laboratoire grâce au rotor à godets oscillants Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml, qui offre une souplesse d’utilisation optimale à 4700 tr/min.
Informations de commande :Nacelles, couvercles et portoirs de microplaques vendus séparément ; Corps du rotor TX-750 (75003180) et composants à commander pour compléter le système. Pour obtenir des joints toriques de rechange pour couvercles (jeu de 4), commandez la réf. 75003610. Adaptateurs de tubes également disponibles séparément. Contactez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Inclus :
Manuel du rotor
Compatible avec :
Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R et Thermo Scientific SL40/40R
Recommandé dans les domaines suivants :
Culture cellulaire, séparation des constituants du sang, traitement des liquides corporels, microbiologie, protéomique, génomique et biologie moléculaire
Spécification
Confinement biologique certifié par CAMR™, HPA, à Porton Down, Royaume-Uni | |
Oui |