Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour seringues Nalgene™ 25 mm
Filtrez des volumes d’échantillons de 10 à 100 ml grâce à ces filtres pour seringue stériles dotés d’une grande variété de membranes et de tailles de pores pour la plupart des applications de laboratoire.
164.00€ - 461.00€
Spécification
Type Filtre pour seringue
Consulter d'autres spécifications
Produits 13
Code produit Marque Diamètre (métrique) Matériau (membrane) Porosité Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) Matériau (membrane) Porosité Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
15342378
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
720-1320
13 mm Polyéther sulfones 0,2 μm Stérile
461.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15382378
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
722-2520
25 mm PP 0,2 μm Stérile
299.00€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-10-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15302388
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
723-2520
25 mm SFCA 0,2 μm Stérile
294.00€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15312388
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
723-2545
25 mm SFCA 0,45 μm Stérile
171.00€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15874262
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
723-2580
25 mm Acétate de cellulose 0,8 μm Stérile
164.00€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15332388
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
723-9920
25 mm SFCA 0,2 μm Stérile
398.00€
125 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-10-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15342388
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
723-9945
25 mm SFCA 0,45 μm Stérile
398.00€
125 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-10-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15392388
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
725-2520
25 mm PES 0,2 μm Stérile
326.00€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15302398
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
725-2545
25 mm PES 0,45 μm Stérile
321.00€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15312398
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
726-2520
25 mm Nylon 0,2 μm Stérile
289.00€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15322398
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
726-2545
25 mm Nylon 0,45 μm Stérile
298.00€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10303201
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
171-0020
4 mm Acétate de cellulose 0.2 μm Non stérile
364.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10538861
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
171-0045
4 mm Acétate de cellulose 0.45 µm Non stérile
198.75€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 09-12-2024
Description
Filtrez des volumes d’échantillons de 10 à 100 ml grâce aux filtres pour à seringue Thermo Scientific™ Nalgene™ de 25 mm, non stériles. De nombreuses membranes et tailles de pores sont disponibles pour les applications de laboratoire avec des liquides aqueux et non aqueux, ainsi que des gaz. Les filtres pour seringue Nalgene de 25 mm de diamètre sont aussi efficaces que les produits d’un diamètre de 30 mm ou 33 mm dans la plupart des applications et ils produisent moins de déchets plastiques.
Caractéristiques principales :
  • Taille de l’échantillon : de 10 à 100 ml
  • Arrivée d’eau : Luer-Lok™ femelle
  • Évacuation : Raccord Luer Slip mâle
  • Boîtier en polypropylène avec anneaux d’identification de couleur
  • La taille des pores et le type de membrane sont imprimés sur l’unité
Acétate de cellulose exempte de tensio-actif (SFCA)
  • Faible liaison protéinique, taux de substances extractibles plus faible que l’AC standard
  • Adaptés aux liquides de culture cellulaire et aux solutions cellulaires
  • Boîtiers en polypropylène avec anneaux de couleur bleue
Acétate de cellulose (AC)
  • Un certain degré de liaison protéinique et quelques substances extractibles
  • Parfaits pour la filtration stérile et la clarification de tampons, de solutions aqueuses et de réactifs
  • Boîtiers en polypropylène avec anneaux de couleur rouge
Nylon
  • Naturellement hydrophiles, faible taux de substances extractibles, un certain degré de liaison protéinique
  • Utiles pour les alcools, les cryoprotecteurs tels que le DMSO et avec les solvants aqueux / biologiques et faibles
  • Boîtiers en polypropylène avec anneaux de couleur rose
PTFE
  • Naturellement hydrophobes
  • Excellents pour la filtration de solvants HPLC/GC Parfaits pour la ventilation stérile de l’air ou d’autres gaz pendant la filtration
  • Boîtiers en polypropylène avec anneaux de couleur blanche
Pour un volume sec de 100 filtres à seringue mesuré dans un bécher de 1 000 ml.
Spécification
Spécification
Filtre pour seringue
Documents
Product Certifications
Pour un volume sec de 100 filtres pour seringues mesuré dans un bécher de 1000 ml.