Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour seringues Nalgene™ 25 mm
Filtrez des volumes d’échantillons de 10 à 100 ml grâce à ces filtres pour seringue stériles dotés d’une grande variété de membranes et de tailles de pores pour la plupart des applications de laboratoire.
Marque: Thermo Scientific™ 171-0045
166.57 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21934" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.24300kg
Description
Filtrez des volumes d’échantillons de 10 à 100 ml grâce aux filtres pour à seringue Thermo Scientific™ Nalgene™ de 25 mm, non stériles. De nombreuses membranes et tailles de pores sont disponibles pour les applications de laboratoire avec des liquides aqueux et non aqueux, ainsi que des gaz. Les filtres pour seringue Nalgene de 25 mm de diamètre sont aussi efficaces que les produits d’un diamètre de 30 mm ou 33 mm dans la plupart des applications et ils produisent moins de déchets plastiques.†
Caractéristiques principales- Taille de l’échantillon : de 10 à 100 ml
- Entrée : Raccord Luer-Lok™ femelle
- Évacuation : Raccord Luer Slip mâle
- Boîtier en polypropylène avec anneaux d’identification de couleur
- La taille des pores et le type de membrane sont imprimés sur l’unité
Acétate de cellulose exempte de tensio-actif (SFCA)
- Faible liaison protéique, taux de substances extractibles plus faible que l’AC standard
- Adaptés aux liquides de culture cellulaire et aux solutions cellulaires
- Boîtiers en polypropylène avec anneaux de couleur bleue
Acétate de cellulose (AC)
- Un certain degré de liaison protéique et quelques substances extractibles
- Parfaits pour la filtration stérile et la clarification de tampons, de solutions aqueuses et de réactifs
- Boîtiers en polypropylène avec anneaux de couleur rouge
Nylon
- Naturellement hydrophiles, faible taux de substances extractibles, un certain degré de liaison protéique
- Utiles pour les alcools, les cryoprotecteurs tels que le DMSO et avec les solvants aqueux / biologiques et faibles
- Boîtiers en polypropylène avec anneaux de couleur rose
- Naturellement hydrophobes
- Excellents pour la filtration de solvants HPLC/GC. Parfaits pour la ventilation stérile de l’air ou d’autres gaz pendant la filtration
- Boîtiers en polypropylène avec anneaux de couleur blanche
Spécification
Orange | |
Acétate de cellulose | |
Non stérile | |
PP | |
Filtre pour seringue | |
4 mm |
Orange ; membrane : CA ; pore de 0.45 µm | |
0.45 µm | |
Stérilisation et clarification d’échantillons biologiques/immunologiques, de composants de milieux de culture cellulaire, de liquides biologiques, de la plupart des autres solutions aqueuses et réactifs, notamment les échantillons ELISA et EIA | |
Nalgene™ | |
10 à 100 ml (échantillon) | |
4 mm |
†Pour un volume sec de 100 filtres pour seringues mesuré dans un bécher de 1000 ml.