Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour bouchons de flacons jetables stériles Nalgene™ Rapid-Flow™ avec membrane en PES
Pour filtrer de manière stérile les sérums et milieux de vos cultures de cellules, équipez-vous de filtres pour bouchons de flacons jetables stériles Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ avec membrane en PES.
92.50€ - 359.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Type de filtre | Membrane |
Matériau | PS |
Stérilité | Stérile |
Nbre par carton | 12 |
Alert:
MISE EN GARDE :Utiliser uniquement des flacons stériles conçus pour une utilisation sous vide.Toujours utiliser une protection pendant les procédures sous vide.
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Volume (métrique) | Porosité | S’adapte à la taille de col (métrique) du flacon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Volume (métrique) | Porosité | S’adapte à la taille de col (métrique) du flacon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10598282
|
Thermo Scientific™
596-4520 |
PES | 150 ml | 0,2 μm | 45 mm |
152.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10743281
|
Thermo Scientific™
296-3345 |
PES | 150 ml | 0,45 μm | 33 mm |
92.50€
12 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10319590
|
Thermo Scientific™
296-4545 |
PES | 150 ml | 0,45 μm | 45 mm |
167.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10526952
|
Thermo Scientific™
595-3320 |
PES | 500 ml | 0,2 μm | 33 mm |
153.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10300461
|
Thermo Scientific™
595-4520 |
PES | 500 ml | 0,2 μm | 45 mm |
156.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10706971
|
Thermo Scientific™
295-3345 |
PES | 500 ml | 0,45 μm | 33 mm |
130.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10646421
|
Thermo Scientific™
295-4545 |
PES | 500 ml | 0,45 μm | 45 mm |
170.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10491093
|
Thermo Scientific™
597-3320 |
PES | 1 000 ml | 0,2 μm | 33 mm |
252.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10401103
|
Thermo Scientific™
597-4520 |
PES | 1 000 ml | 0,2 μm | 45 mm |
304.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10352911
|
Thermo Scientific™
290-3320 |
SFCA | 150 ml | 0,2 μm | 33mm |
93.80€
12 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10139560
|
Thermo Scientific™
290-4520 |
SFCA | 150 ml | 0,2 μm | 45 mm |
93.80€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10027780
|
Thermo Scientific™
290-3345 |
SFCA | 150 ml | 0,45 μm | 33mm |
93.80€
12 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10624281
|
Thermo Scientific™
290-4545 |
SFCA | 150 ml | 0,45 μm | 45mm |
93.80€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10037790
|
Thermo Scientific™
291-3320 |
SFCA | 500 ml | 0,2 μm | 33mm |
131.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10201371
|
Thermo Scientific™
291-4520 |
SFCA | 500 ml | 0,2 μm | 45 mm |
144.48€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10529051
|
Thermo Scientific™
291-3345 |
SFCA | 500 ml | 0,45 μm | 33mm |
131.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10549241
|
Thermo Scientific™
291-4545 |
SFCA | 500 ml | 0,45 μm | 45 mm |
224.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10139800
|
Thermo Scientific™
292-3320 |
SFCA | 1 000 ml | 0,2 μm | 33mm |
214.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10790592
|
Thermo Scientific™
292-4520 |
SFCA | 1 000 ml | 0,2 μm | 45 mm |
359.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10441411
|
Thermo Scientific™
596-3320 |
PES | 150 ml | 0,2 μm | 33 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Descripción
Filtrez de manière stérile les tampons, additifs, sérums et milieux de vos cultures cellulaires, équipez-vous de filtres pour bouchons de flacons jetables stériles Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ avec membranes en PES. Ils offrent des débits et une cadence élevés pour une plus grande efficacité de filtration ainsi qu’une plaque-support exclusive Rapid-Flow.
Caractéristiques :- référence de catalogue, type de membrane, taille des pores, numéro de lot et date d’expiration indiqués pour faciliter la traçabilité
- Stérilisées par irradiation aux rayons gamma et conditionnées de manière individuelle pour une durée de conservation stérile de 5 ans
- Graduations moulées pour faciliter la visualisation du volume d’échantillon
- Bras latéral équipé d’un adaptateur de tubulure à déconnexion rapide pour faciliter les changements de filtre
- Non cytotoxiques et apyrogènes
Membranes en polyéthersulfone (PES) :
- Le PES est la meilleure membrane pour les liquides de culture cellulaire. Il présente la plus faible absorption protéinique pour maintenir l’équilibre protéinique ainsi que le plus faible taux de matières extractibles pour maintenir la pureté des milieux.
- La membrane en PES asymétrique et la plaque-support unique Rapid-Flow offrent des débits rapides et un haut rendement des liquides pour une plus grande efficacité de filtration.
- Utiliser les membranes de 0,2 μm pour la filtration stérile, les membranes de 0,45 μm pour la clarification des liquides et l’élimination des particules
Inclus :
Cuve graduée en polystyrène ; collier à code couleur bleu avec bras latéral à prise d’aération en cellulose et adaptateur de tubulure à déconnexion rapide ; membranes d’un diamètre de 50, 75 ou 90 mm ; filetage à vis sur la partie inférieure pour une fixation aux flacons dotés de cols de 33 ou 45 mm.
Garantie : 90 jours
Especificaciones
Oui | |
PS | |
12 | |
Filtre pour bouchon de flacon |
Membrane | |
Stérile | |
12 | |
Stérile |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.