Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour bouchons de flacons jetables stériles Nalgene™ Rapid-Flow™ avec membrane en PES
Pour filtrer de manière stérile les sérums et milieux de vos cultures de cellules, équipez-vous de filtres pour bouchons de flacons jetables stériles Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ avec membrane en PES.
Marque: Thermo Scientific™ 291-4545
106.64 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21800" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.08100kg
Alert:
MISE EN GARDE :Utiliser uniquement des flacons stériles conçus pour une utilisation sous vide.Toujours utiliser une protection pendant les procédures sous vide.
Description
Filtrez de manière stérile les tampons, additifs, sérums et milieux de vos cultures cellulaires, équipez-vous de filtres pour bouchons de flacons jetables stériles Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ avec membranes en PES. Ils offrent des débits et une cadence élevés pour une plus grande efficacité de filtration ainsi qu’une plaque-support exclusive Rapid-Flow.
- Disponible avec membranes en PES et SFCA. Les dispositifs sont codés par couleur en fonction de la membrane.
- Les dispositifs présentent le débit le plus rapide et l’obstruction la plus faible parmi les alternatives comparables.
- 0,1 µm de PES disponible pour la protection contre les mycoplasmes
- Les dispositifs à 0,2 µm de PES sont testés pour les cellules souches et les essais sur les embryons de souris (MEA)
- Apyrogène et sans endotoxine - Les filtres Rapid-Flow répondent aux normes de test les plus rigoureuses pour tout ensemble de filtration sous vide
- Disponible avec la documentation stérile adaptée à l’usage
Spécification
Oui | |
PS | |
0,45 μm | |
45 mm | |
12 | |
500 ml | |
75 mm |
Membrane | |
SFCA | |
Stérile | |
12 | |
Filtre pour bouchon de flacon | |
75 mm | |
Stérile |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.