Learn More
Brady™ Cartouches d’étiquettes BMP™ 21 ID Pal™ : tissu en nylon pour fils, câbles et panneaux
Pour fils, câbles, plaquettes et panneaux de raccordement
Marque: Brady™ 110895
40.39 EUR valable jusqu'au 2025-03-09
Utilisez le code promo "24130" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour fils, câbles, plaquettes et panneaux de raccordement
- Tissu en nylon souple
- Meilleure adhérence aux surfaces très texturées, à faible énergie de surface, thermolaquées et lisses
Spécification
Autoclavable | |
M21-750-499 | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Tissu en nylon | |
Cartouche d’étiquettes | |
Câbles de communication, identification générale, identification en laboratoire, identification de panneaux, identification de voix / données, marquage de fils et câbles | |
1 | |
Rectangle | |
-40°C à +90°C | |
0,165 mm | |
16 ft | |
0,75 in | |
4,8 cm |
Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815), UL | |
Ruban adhésif en nylon pour BMP21-PLUS ; BMP21 ; IDPAL ; LABPAL | |
Noir, Blanc | |
Cartouche, étiquette | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
Imprimante d’étiquettes M210, imprimante d’étiquettes M210-LAB, imprimante d’étiquettes M211, imprimante d’étiquettes BMP™21 LAB, imprimante d’étiquettes BMP™21-PLUS | |
1 rouleau | |
-40°F to +194°F | |
6.5 mil | |
16 ft. x 0.75 in. | |
4,88 m | |
19,05 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Cartouches d’étiquettes BMP™ 21 ID Pal™ : tissu en nylon pour fils, câbles et panneaux > Largeur : 0,750 po ; Hauteur : 16 pi ; Tissu en nylon ; Noir sur blanc
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu