Learn More
Brady™ Cartouches d’étiquettes BMP™ 21 ID Pal™ : tissu en nylon pour fils, câbles et panneaux
Code produit. p-4909580
Click to view available options
Largeur (impériale):
0,3 in
0,5 in
0,75 in
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Code produit. 11523864
Marque: Brady™ 110893
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour fils, câbles, plaquettes et panneaux de raccordement
  • Tissu en nylon souple
  • Meilleure adhérence aux surfaces très texturées, à faible énergie de surface, thermolaquées et lisses
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815), UL
Description Rouleau de tissu en nylon pour BMP21-PLUS ; BMP21 ; IDPAL ; LABPAL
Type d’adhésif Acrylique
Couleur Noir, Blanc
Finition Mat
Format Cartouche, étiquette
Matériau Tissu en nylon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Cartouche d’étiquettes
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Câbles de communication, identification générale, identification en laboratoire, identification de panneaux, identification de voix / données, marquage de fils et câbles
À utiliser avec (équipement) Imprimante d’étiquettes M210, imprimante d’étiquettes M210-LAB, imprimante d’étiquettes M211, imprimante d’étiquettes BMP™21 LAB, imprimante d’étiquettes BMP™21-PLUS
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Modèle M21-375-499
Nb par paquet 1 Tape / Box
Quantité 1 rouleau
Forme Rectangle
Dimensions 9.53 mm (W) x 4.88 m (L)
Taille (impériale) du panneau 0.375 in W x 16 ft L
Taille (métrique) du panneau 9.53 mm W x 4.88 m L
Plage de températures (impériale) -40°F to +194°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (impériale) 6.5 mil
Épaisseur (métrique) 0,165 mm
Dimensions (LxW) 16 ft. x 0.375 in.
Longueur (impériale) 16 ft
Longueur (métrique) 4,88 m
Largeur (impériale) 0,3 in
Largeur (métrique) 9,53 mm
Hauteur (métrique) 4,8 cm
Alternate Part Number M21-375-499