Learn More
Chlorure de p-toluoyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
34.40€ - 357.00€
Identifiants chimiques
CAS | 874-60-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 154.593 |
Numéro MDL | MFCD00000696 |
Clé InChI | NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | p-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methyl, p-methylbenzoyl chloride, 4-toluoyl chloride, p-toluyl chloride, p-toluic acid chloride, 4-methylbenzoic acid chloride, 4-methylbenzoylchloride, 4-methyl-benzoyl chloride, unii-092e36pwl4 |
CID PubChem | 13405 |
Nom IUPAC | Chlorure de 4-méthylbenzoyle |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11423067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15581.22 |
100 g |
34.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11433067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15581.36 |
500 g |
101.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11443067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15581.0E |
2500 g |
357.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
p-Toluoyl chloride was used to prepare antigen, Tolyl-amido-human serum albumin. It is used as a reagent to synthesize (+)-Yashabushitriol, derivatives of Desloratadine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de p-toluoyle a été utilisé pour préparer l’antigène, l’albumine sérique humaine-toluyl-amido. Il est utilisé comme réactif pour synthétiser (+)-Yashabushtriol, dérivés de la desloratadine.
Solubilité
Réagit avec l’eau et l’alcool.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les bases, les métaux actifs, les alcools, les amines.
Identifiants chimiques
874-60-2 | |
154.593 | |
NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N | |
13405 | |
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
C8H7ClO | |
MFCD00000696 | |
p-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methyl, p-methylbenzoyl chloride, 4-toluoyl chloride, p-toluyl chloride, p-toluic acid chloride, 4-methylbenzoic acid chloride, 4-methylbenzoylchloride, 4-methyl-benzoyl chloride, unii-092e36pwl4 | |
Chlorure de 4-méthylbenzoyle |
Spécification
p-Toluoyl Chloride | |
°C to 2°C | |
225°C to 227°C | |
99% | |
1.553 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water alcohol. | |
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl | |
154.593 | |
154.6 | |
Liquide |
874-60-2 | |
1.169 | |
82°C (179°F) | |
C8H7ClO | |
MFCD00000696 | |
471492 | |
p-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methyl, p-methylbenzoyl chloride, 4-toluoyl chloride, p-toluyl chloride, p-toluic acid chloride, 4-methylbenzoic acid chloride, 4-methylbenzoylchloride, 4-methyl-benzoyl chloride, unii-092e36pwl4 | |
NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 4-méthylbenzoyle | |
13405 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
P210-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-864-8
missing translation for 'rtecsNumber' : XV1660000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : Sensible à l’humidité
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only