Learn More
Chlorure de p-toluoyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11433067
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
Code produit. 11433067
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15581.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 874-60-2 | C8H7ClO | 154.593 g/mol
p-Toluoyl chloride was used to prepare antigen, Tolyl-amido-human serum albumin. It is used as a reagent to synthesize (+)-Yashabushitriol, derivatives of Desloratadine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de p-toluoyle a été utilisé pour préparer l’antigène, l’albumine sérique humaine-toluyl-amido. Il est utilisé comme réactif pour synthétiser (+)-Yashabushtriol, dérivés de la desloratadine.
Solubilité
Réagit avec l’eau et l’alcool.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les bases, les métaux actifs, les alcools, les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874-60-2
Formule moléculaire C8H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 154.593
Numéro MDL MFCD00000696
Clé InChI NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methyl, p-methylbenzoyl chloride, 4-toluoyl chloride, p-toluyl chloride, p-toluic acid chloride, 4-methylbenzoic acid chloride, 4-methylbenzoylchloride, 4-methyl-benzoyl chloride, unii-092e36pwl4
CID PubChem 13405
Nom IUPAC Chlorure de 4-méthylbenzoyle
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluoyl chloride
Point de fusion -2°C
Densité 1.169
Point d’ébullition 225°C to 227°C
Point d’éclair 82°C (179°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.553
Quantité 500 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 471492
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water alcohol.
Poids de la formule 154.6
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide