Learn More
P-toluidine, 99 %, masse dfondue cristalline, Thermo Scientific Chemicals
26.63€ - 943.70€
Identifiants chimiques
CAS | 106-49-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H9N |
Poids moléculaire (g/mol) | 107.16 |
Clé InChI | RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotoluene |
CID PubChem | 7813 |
ChEBI | CHEBI:37825 |
Nom IUPAC | 4-méthylaniline |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10024742
|
Thermo Scientific Acros
376352500 |
250 g | Flacon en verre |
26.63€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10128022
|
Thermo Scientific Acros
376350010 |
1 kg | Flacon en verre |
62.01€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12694967
|
Thermo Scientific Acros
376350050 |
5 kg | Flacon en PEHD |
226.13€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12624977
|
Thermo Scientific Acros
376350250 |
25 kg | Baril métallique |
943.70€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
106-49-0 | |
107.16 | |
p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotoluene | |
CHEBI:37825 | |
CC1=CC=C(C=C1)N |
C7H9N | |
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N | |
7813 | |
4-méthylaniline |
Specifications
p-Toluidine | |
106-49-0 | |
Blanc à marron | |
87°C | |
98.5% min. (GC) | |
C7H9N | |
15,9696 | |
Solubility in water: 1.1 g/100mL. Other solubilities: freely soluble in diluted acids, freely soluble in alcohol, ether, acetone, carbon, disulfide, methanol and oils, 156% in ethanol | |
CC1=CC=C(C=C1)N | |
107.16 | |
CHEBI:37825 | |
99% |
99% | |
41.0°C to 46.0°C | |
200.0°C | |
Authentique | |
99% | |
CH3C6H4NH2 | |
p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotoluene | |
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N | |
4-méthylaniline | |
7813 | |
107.16 | |
Cristaux ou masse cristalline |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Toxique par contact cutané.
Susceptible de provoquer le cancer.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Toxique par inhalation.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Toxique en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-403-1
Recommended Storage : Le produit peut foncer pendant le stockage
- p-Toluidine
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Hazard Statement
- H311-Toxique par contact cutané.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
RUO – Research Use Only