Learn More
P-toluidine, 99 %, masse dfondue cristalline, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10128022
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-49-0
Formule moléculaire C7H9N
Poids moléculaire (g/mol) 107.16
Clé InChI RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotoluene
CID PubChem 7813
ChEBI CHEBI:37825
Nom IUPAC 4-méthylaniline
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluidine
Note relative au nom 99%
Point de fusion 41.0°C to 46.0°C
Couleur Blanc à marron
Point d’ébullition 200.0°C
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Notes de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4NH2
Quantité 1 kg
Merck Index 15,9696
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.1 g/100mL. Other solubilities: freely soluble in diluted acids, freely soluble in alcohol, ether, acetone, carbon, disulfide, methanol and oils, 156% in ethanol
Poids de la formule 107.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou masse cristalline