Learn More
Thermo Scientific™ Supplément sélectif pour VCNT Oxoid™
Le supplément sélectif pour Oxoid VCNT est utilisé pour la préparation du milieu Thayer-Martin pour l’isolement de Neisseria spp. pathogènes.
109.00€ - 345.00€
Spécification
Description | Supplément sélectif pour VCNT |
---|---|
Forme | Lyophilisation |
Type de produit | Supplément sélectif |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Rendement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Rendement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11434169
|
Thermo Scientific™
SR0091E |
Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu |
109.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11444169
|
Thermo Scientific™
SR0091H |
Chaque flacon permet de fabriquer 2 L de milieu |
345.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le supplément sélectif pour VCNT Oxoid est utilisé pour la préparation du milieu de Thayer Martin pour l’isolement des sous-espèces pathogènes de Neisseria.
- Ajouter à la base de gélose GC, référence CM0367B
Spécification
Supplément sélectif pour VCNT | |
Lyophilisation | |
Supplément sélectif | |
10/boîte |