Learn More
Thermo Scientific™ Supplément sélectif pour VCNT Oxoid™
Le supplément sélectif pour Oxoid VCNT est utilisé pour la préparation du milieu Thayer-Martin pour l’isolement de Neisseria spp. pathogènes.
Marque: Thermo Scientific™ SR0091E
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le supplément sélectif pour VCNT Oxoid est utilisé pour la préparation du milieu de Thayer Martin pour l’isolement des sous-espèces pathogènes de Neisseria.
- Ajouter à la base de gélose GC, réf. CM0367B
Spécification
Supplément sélectif pour VCNT | |
Supplément sélectif | |
Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu |
Lyophilisation | |
10/boîte |