Learn More
Thermo Scientific™ Tryptone Oxoid™
Le tryptone Thermo Scientific™ Oxoid est une digestion pancréatique de caséine à utiliser lorsque la haute performance et l’uniformité de la composition sont primordiales.
186.00€ - 1160.00€
Spécification
Description | Tryptone |
---|---|
Forme | Poudre |
Type de produit | tryptone |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10158962
|
Thermo Scientific™
LP0042B |
500 g |
186.00€
500g |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10301783
|
Thermo Scientific™
LP0042T |
5 kg |
1160.00€
5kg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le tryptone Thermo Scientific™ Oxoid est une digestion pancréatique de caséine à utiliser lorsque la haute performance et l’uniformité de la composition sont primordiales.
Spécification
Tryptone | |
Poudre | |
tryptone |