Learn More
Thermo Scientific™ Tryptone Oxoid™
Le tryptone Thermo Scientific™ Oxoid est une digestion pancréatique de caséine à utiliser lorsque la haute performance et l’uniformité de la composition sont primordiales.
Marque: Thermo Scientific™ LP0042B
132.72 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21745" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le tryptone Thermo Scientific™ Oxoid est une digestion pancréatique de caséine à utiliser lorsque la haute performance et l’uniformité de la composition sont primordiales.
Spécification
Tryptone | |
Poudre | |
tryptone | |
500 g |