Learn More
Thermo Scientific™ Milieu de choléra TCBS Oxoid™
Isolez sélectivement les espèces Vibrio pathogènes avec ce milieu pour obtenir des résultats hautement reproductibles.
Marque:  Thermo Scientific™ CM0333B
169.12 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11913962
  • 247.00€ / 500g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Isolez sélectivement les espèces pathogènes de Vibrio avec le milieu de choléra TCBS (thiosulfate-citrate-sels biliaires-sucrose) Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydraté). Le milieu a démontré être la formule reproductible la plus satisfaisante, quelle que soit la composition des complexes1. Contrairement à la gélose au laurylsulfate Tellurite, il ne nécessite aucun additif ou ajout aseptique de sang. Il possède également des caractéristiques de croissance supérieures pour les espèces de Vibrio par rapport aux milieux de tellurite. Tout en inhibant les non vibrios, ce milieu favorise la croissance rapide des vibrios pathogènes après une incubation d’une nuit à 35°C.
Le vibrio est une bactérie à gram-négatif en forme de virgule. Les vibrios sont des microorganismes aquatiques, dont certaines espèces sont responsables de maladies graves chez les humains et d’autres animaux. Trois espèces de vibrio sont importantes pour les humains : Le vibrio cholerae est à l’origine du choléra, le vibrio paraahemolyticus et le V. vulnificus agissent tous deux comme agents d’entérite aiguë ou de diarrhée bactérienne.
Utilisez le milieu de choléra TCBS pour l’isolement sélectif de vibrios pathogènes.
  • Fournit des résultats reproductibles.
  • Ne nécessite pas d’additifs ou d’ajouts aseptiques de sang.
  • Favorise la croissance rapide des vibrios pathogènes.
Le milieu TCBS est conforme à la formulation de Kobayashi et al., sauf qu’il contient de la bile de bœuf spécialement traitée, exempte des défauts notés par Nakanishi et Kobayashi2.
Le milieu TCBS convient à la croissance du vibrio cholerae, vibrio parahemolyticus et de la plupart des autres vibrios3. La plupart des entérobactéries rencontrées dans les fèces sont totalement supprimées pendant au moins 24 heures. Une légère croissance des espèces de Proteus et d’Enterococcus faecalis peut se produire, mais les colonies se distinguent facilement des colonies de vibrio.
 Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Référence industrielle : AFNOR, AOAC, BSI, ISO, NMKL.
Poudre
500 g
Milieu de choléra, TCBS
Milieux de culture déshydratés
Pour milieu de 5.7 L
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6232975 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/03/2025 Catalog NumberCM0333B
Numéro de lot6224019 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2025 Catalog NumberCM0333B
Numéro de lot6206680 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/12/2024 Catalog NumberCM0333B
Numéro de lot6205546 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2024 Catalog NumberCM0333B
Numéro de lot6172846 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/10/2024 Catalog NumberCM0333B
Nom du produit
Thermo Scientific™ Milieu de choléra TCBS Oxoid™ > Milieu de choléra TCBS ; 500 g
Pour un usage en laboratoire uniquement