Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Boîtes à compartiments en plastique
Organise et stocke des lames de 35 mm, du matériel, des bouchons en liège ou fabriqués dans d’autres matières et d’autres articles de laboratoire dans ces boîtes à compartiments en plastique styrène.
Marque: Bel Art™ SP Scienceware™ F16611-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliTransparents, ils offrent une visibilité totale du contenu/liliLe couvercle à charnière hermétique maintient les objets à l’intérieur/liliNon recommandé en dessous de 0deg;C/li/ulSpécification
Boîte à compartiments en plastique | |
Transparent | |
Rectangulaires | |
Diapositives 35 mm, matériel, bouchons et autres articles de laboratoire | |
1 | |
1/boîte | |
33,3 x 22,9 x 5,8 cm | |
13,125 in | |
9 in | |
2,313 in |
Couvercle à charnière | |
Plastique | |
Organisez et stockez des lames de 35 mm | |
Diapositives 35 mm | |
Boîte de stockage de diapositives | |
0° à 80°C | |
33,3 cm | |
22,9 cm | |
5,8 cm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel Art™ SP Scienceware™ Boîtes à compartiments en plastique >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu