Learn More
Thermo Scientific™ Sachet Oxoid™ CO2 Gen™
Générez de l’atmosphère de dioxyde de carbone dans la cuve AnaeroJar™ de 2,5 l à l’aide du sachet générateur de CO2 Oxoid Gen.
Marque: Thermo Scientific™ CD0025A
38.23 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
Générez de l’atmosphère de dioxyde de carbone dans la cuve AnaeroJar™ de 2,5 l à l’aide du sachet générateur de CO2 Oxoid Gen.
- Pas d’eau ou de catalyseur requis
- Aucun gaz d’hydrogène produit
Spécification
Sachet générateur de CO2 | |
Sachets de génération de gaz | |
Thermo Scientific Oxoid™ | |
10/paquet |