Learn More
Thermo Scientific™ Baird-Parker Agar Base (Dehydrated)
Isolate and enumerate Staphylococcus aureus with this selective and sensitive medium.
Marque: Thermo Scientific™ CM0275B
231.04 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
Isolate and enumerate Staphylococcus aureus with selective and sensitive Thermo Scientific™ Oxoid™ Baird-Parker Agar Base (Dehydrated).
Baird Parker Agar Base contains carefully balanced selective inhibitory agents, glycine, lithium, and tellurite, to suppress the growth of most of the bacteria present in foods without inhibiting coagulase-positive staphylococci. The presence of egg yolk emulsion and sodium pyruvate aid the recovery of damaged cells for presumptive identification of Staphylococcus aureus in food specimens.
Les autorités nationales et internationales recommandent la base de gélose Baird-Parker pour isoler Staphylococcus aureus1.
- Les résultats de vos tests sont faciles à interpréter, car Staphylococcus aureus forme des colonies brillantes gris-noir entourées de zones claires.
- Une meilleure récupération des staphylocoques endommagés que sur les autres milieux2.
Baird-Parker2 a élaboré ce milieu à partir de la formulation tellurite-glycine de Zebovitz et al.3 et a amélioré sa fiabilité pour isoler les Staphylococcus aureus des aliments. Baird-Parker a ajouté du pyruvate de sodium pour protéger les cellules endommagées et faciliter leur récupération3
L’émulsion de jaune d’œuf rend le milieu jaune et opaque. Staphylococcus aureus réduit le tellurite pour former des colonies brillantes gris-noir, puis produit des zones claires sur leur contour provoquées par protéolyse. Cette zone claire avec les colonies gris-noir est un diagnostique pour Staphylococcus aureus. Après une incubation prolongée, la plupart des souches de Staphylococcus aureus forment des auréoles opaques autour des colonies.
Certaines souches de Staphylococcus saprophyticus peuvent également produire des zones claires et des auréoles opaques, mais il est possible de faire la distinction grâce au temps d’incubation requis plus long4.
Les colonies caractéristiques de Staphylococcus aureus, mais sans réaction du jaune d’œuf, devront également être testées pour vérifier la production de coagulase5. Staphylococcus aureus ayant une réaction négative au jaune d’œuf peut se trouver dans certaines aliments, en particulier le fromage.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
Spécification
Référence industrielle : AFNOR, AOAC, BSI, EP, IDF, ISO, NMKL, USDA. | |
Poudre | |
500 g |
Base de gélose Baird-Parker | |
Gélose | |
Pour 7,9 L de milieu |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%
For Laboratory Use Only