Learn More
Acide oxalique dihydraté, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
23.01€ - 275.37€
Identifiants chimiques
CAS | 6153-56-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 126.064 |
Numéro MDL | MFCD00149102 |
Clé InChI | GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm |
CID PubChem | 61373 |
Nom IUPAC | acide oxalique ; dihydraté |
SMILES | C(=O)(C(=O)O)O.O.O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10549243
|
Thermo Scientific Acros
129601000 |
100 g | Bouteille en plastique |
23.01€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10103280
|
Thermo Scientific Acros
129600010 |
1kg | Bouteille en plastique |
70.03€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10523314
|
Thermo Scientific Acros
129600050 |
5kg | Récipient en plastique |
275.37€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6153-56-6 | |
126.064 | |
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N | |
61373 | |
C(=O)(C(=O)O)O.O.O |
C2H6O6 | |
MFCD00149102 | |
oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm | |
acide oxalique ; dihydraté |
Spécification
Oxalic acid dihydrate | |
98,0°C à 102,0°C | |
C2H6O6 | |
MFCD00149102 | |
01,764; 02,301; 05,481 | |
oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm | |
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N | |
acide oxalique ; dihydraté | |
61373 | |
≥99% | |
Authentique |
6153-56-6 | |
99+% | |
HO2CCO2H·2H2O | |
02, 502 | |
15, 7010 | |
Solubilité dans l’eau :138 g/l (20°C).Autres solubilités :1 200 g/L dans l’eau (90°C), 400 g/L dans l’éthanol, 555 g/L dans l’alcool bouillant, 181 g/L dans le glycérol, 10 g/L dans l’éther | |
C(=O)(C(=O)O)O.O.O | |
126.064 | |
126.04 | |
Extra pur | |
Masse cristalline à faible fusion, poudre, cristaux et/ou morceaux |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
- Oxalic acid dihydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Oxalic acid dihydrate, Oxalic acid