Learn More
Acide oxalique dihydraté, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10523314 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1kg
5kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
5kg
Code produit. 10523314
Marque: Thermo Scientific Acros 129600050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6153-56-6 | C2H6O6 | 126.064 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6153-56-6
Formule moléculaire C2H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 126.064
Numéro MDL MFCD00149102
Clé InChI GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
CID PubChem 61373
Nom IUPAC acide oxalique ; dihydraté
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalic acid dihydrate
Point de fusion 98,0°C à 102,0°C
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire HO2CCO2H·2H2O
Beilstein 02, 502
Fieser 01,764; 02,301; 05,481
Merck Index 15, 7010
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :138 g/l (20°C).Autres solubilités :1 200 g/L dans l’eau (90°C), 400 g/L dans l’éthanol, 555 g/L dans l’alcool bouillant, 181 g/L dans le glycérol, 10 g/L dans l’éther
Poids de la formule 126.04
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Quantité 5kg
Spectre IR Authentique
Conditionnement Récipient en plastique
Forme physique Masse cristalline à faible fusion, poudre, cristaux et/ou morceaux