Learn More
Thermo Scientific™ Peignes pour système Owl™ S3S
L’étape d’assemblage des peignes n’a plus lieu d’être grâce à cet assortiment de peignes monoblocs robustes.
55.16€ - 67.85€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système séquenceur renforcé en aluminum Owl™ S3S |
---|---|
Type de produit | Peignes |
Code produit | Marque | Description | Nombre de dents | Épaisseur (métrique) des dents | Volume (métrique) des puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Nombre de dents | Épaisseur (métrique) des dents | Volume (métrique) des puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12444717
|
Thermo Scientific™
S2S-MT2 |
Peigne à dents de requin pour micropuits | 72 (2X) | 0,4 mm | 10 µl |
65.80€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
12454717
|
Thermo Scientific™
S2S-MT3 |
Peigne à dents de requin | 110 (3X) | 0,4 mm | 5,5 µl |
67.85€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11505195
|
Thermo Scientific™
S2S-MT42 |
Peigne à dents de requin pour micropuits | 146 (4X) | 0,2mm | 2 µl | N/A | N/A | N/A | |||||
12474717
|
Thermo Scientific™
S2S-MT44 |
Peigne à dents de requin pour micropuits | 146 (4X) | 0,4 mm | 3,7 µl |
65.80€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
Éliminez l’étape d’assemblage des peignes grâce aux peignes pour système Thermo Scientific™ Owl™ S3S. Ces peignes monoblocs robustes sont à utiliser avec le système Owl™ S3S.
Peignes monoblocs robustes éliminant la contrainte de l’assemblage.Spécification
Système séquenceur renforcé en aluminum Owl™ S3S | |
Peignes |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Peignes pour système Owl™ S3S