Learn More
Thermo Scientific™ Peignes pour système Owl™ S3S
L’étape d’assemblage des peignes n’a plus lieu d’être grâce à cet assortiment de peignes monoblocs robustes.
Marque: Thermo Scientific™ S2S-MT3
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Éliminez l’étape d’assemblage des peignes grâce aux peignes pour système Thermo Scientific™ Owl™ S3S. Ces peignes monoblocs robustes sont à utiliser avec le système Owl™ S3S.
Peignes monoblocs robustes éliminant la contrainte de l’assemblage.
Spécification
Peigne à dents de requin | |
Peignes | |
0,4 mm |
Système séquenceur renforcé en aluminum Owl™ S3S | |
110 (3X) | |
5,5 µl |
Owl S3S Aluminum Backed Sequencer System Illustration
Version: FEB.2016
Taille: 79.6 kB
Owl S3S Gradient Gel Caster Instructions
Version: FEB.2016
Taille: 124.1 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Peignes pour système Owl™ S3S > Peigne à 110 dents de requin (3X) ; 0,4 mm d’épaisseur ; Volume : 5 μl
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu