Learn More
Thermo Scientific™ Support de gel à gradients multiples Owl™ P2-CST
Les supports de gel à gradients multiples Thermo Scientific Owl P2-CST sont extrêmement simples à utiliser.
14.10€ - 580.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système P2-CST Fisherbrand™ |
---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12484677
|
Thermo Scientific™
P2-20FG |
Verre blanc dépoli |
41.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11993055
|
Thermo Scientific™
P2-20G |
ébauche de verre |
25.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12414687
|
Thermo Scientific™
P2-CST |
gel Caster |
580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11963055
|
Thermo Scientific™
P2-18G |
verre Offset |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Les supports de gel à gradients multiples Thermo Scientific Owl P2-CST sont extrêmement simples à utiliser.
- La création de gradient est externe, le coulage des gels est donc facile et reproductible. Il est possible de couler jusqu'à cinq gels en même temps. L'efficacité de ces unités est assurée pendant de nombreuses années, grâce à leur conception et à leur format.
Spécification
Système P2-CST Fisherbrand™ |