Learn More
Thermo Scientific™ Support de gel à gradients multiples Owl™ P2-CST
Les supports de gel à gradients multiples Thermo Scientific Owl P2-CST sont extrêmement simples à utiliser.
Marque:  Thermo Scientific™ P2-20G
Code produit. 11993055
  • 17.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les supports de gel à gradients multiples Thermo Scientific Owl P2-CST sont extrêmement simples à utiliser.
  • Grâce à un formeur de gradient externe, les gels peuvent être coulés facilement et avec une grande reproductibilité
  • La conception et le format de cette unité lui assureront des années de service au sein de votre laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ébauche de verre
Verre blanc
20cm
Système P2-CST Fisherbrand™
0,18 po
20cm