Learn More
Thermo Scientific™ Support de gel à gradients multiples Owl™ P1-CST
Les supports de gel à gradients multiples Thermo Scientific Owl P1-CST sont extrêmement simples à utiliser.
21.00€ - 332.00€
Code produit | Marque | Description | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12404677
|
Thermo Scientific™
P1-CST |
gel Caster | 18 cm |
332.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11987515
|
Thermo Scientific™
P1-SC |
Spacer ( 2 côtés , 1 en bas) ; 1.0cm x 0.8mm | 0.8mm |
21.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les supports de gel à gradients multiples Thermo Scientific Owl P1-CST sont extrêmement simples à utiliser.
- La création de gradient est externe, le coulage des gels est donc facile et reproductible. Il est possible de couler jusqu'à cinq gels en même temps. L'efficacité de ces unités est assurée pendant de nombreuses années, grâce à leur conception et à leur format.