Learn More
Thermo Scientific™ Support de gel à gradients multiples Owl™ P1-CST
Les supports de gel à gradients multiples Thermo Scientific Owl P1-CST sont extrêmement simples à utiliser.
Marque: Thermo Scientific™ P1-SC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les supports de gel à gradients multiples Thermo Scientific Owl P1-CST sont extrêmement simples à utiliser.
- Grâce à un formeur de gradient externe, les gels peuvent être coulés facilement et avec une grande reproductibilité
- La conception et le format de cette unité lui assureront des années de service au sein de votre laboratoire
Spécification
Spacer ( 2 côtés , 1 en bas) ; 1.0cm x 0.8mm | |
Entretoise | |
1.0cm |
Système Owl™ P1-CST | |
0.8mm |