Learn More
Thermo Scientific™ Pièces de rechange pour système de micro-électrophorèse Owl™ C2
Le système sur gel Thermo Scientific Owl C2-S Micro est conçu pour l'analyse rapide de fragments de restriction.
Marque: Thermo Scientific™ C-GS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le système sur gel Thermo Scientific Owl C2-S Micro est conçu pour l'analyse rapide de fragments de restriction.
- Des lames de verre de 5 x 7,5 cm sont utilisées comme plateau de gel
- Des gels fins peuvent être versés et formés, par tension superficielle, directement sur la lame en verre
Spécification
Coulée diapositives ; Paquet de 10 | |
Système d’électrophorèse Owl™ C2-S Micro | |
Owl™ | |
Lames de coulage |