Learn More
Thermo Scientific™ Pièces de rechange pour système de micro-électrophorèse Owl™ C2
Le système sur gel Thermo Scientific Owl C2-S Micro est conçu pour l'analyse rapide de fragments de restriction.
22.60€ - 228.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système d’électrophorèse Owl™ C2-S Micro |
---|---|
Gamme de produits | Owl™ |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12474577
|
Thermo Scientific™
C2 |
Chambre pour tampon et couvercle uniquement | N/A | ||||||
12424587
|
Thermo Scientific™
C2-CST |
Plateau de coulage de gel |
70.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12464577
|
Thermo Scientific™
C-GS |
Coulée diapositives ; Paquet de 10 |
22.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le système sur gel Thermo Scientific Owl C2-S Micro est conçu pour l'analyse rapide de fragments de restriction.
- Des lames de verre de 5 x 7,5 cm sont utilisées comme plateau de gel. Des gels fins peuvent être versés et formés, par tension de surface, directement sur la lame de verre.
Spécification
Système d’électrophorèse Owl™ C2-S Micro | |
Owl™ |