Learn More
Welch™ Centrage extérieur
Marque:  Welch™ 701215
Code produit. 11970687
  • 64.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Bague de centrage et collier de serrage
• Pour chaque raccord, en fonction du diamètre, prévoir:
• Une bague de centrage
• Un collier de serrage
• Les brides normalisées Pneurop permettent de raccorder de façon étanche les différents éléments de commande et de canalisation de vide
• Bague de centrage inox/Viton
• Avec filtre 25μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1/boîte
Centrage extérieur
Nom du produit
Welch™ Centrage extérieur > Type de produit : Centrage extérieur