Learn More
Solution de tétroxyde d’osmium, avec 2,5 % de solution dans le tert-butanol, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Acros 197450250
333.79 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10003433
  • 500.66€ / 25mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0458596 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/06/2024 Catalog Number197450050,197450250,197450010
Numéro de lotA0451633 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/04/2024 Catalog Number197450050,197450250,197450010
Numéro de lotA0448639 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/04/2024 Catalog Number197450050,197450250,197450010
Numéro de lotA0406410 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number197450050,197450250,197450010
Numéro de lotA0401042 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number197450050,197450250,197450010
Nom du produit
Solution de tétroxyde d’osmium, avec 2,5 % de solution dans le tert-butanol, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals > Flacon en verre de 25 ml