Learn More
Thermo Scientific™ pH-mètre de paillasse Orion Star™ A211
Mesurez le pH, les mV, la rH et la température en toute fiabilité grâce à notre pH-mètre de paillasse pour des analyses avancées en laboratoire et l’interfaçage avec une imprimante ou un ordinateur.
Marque: Thermo Scientific™ STARA2116
999.11 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24327" pour bénéficier de cette offre.
Description
Enregistrez des mesures précises et fiables du pH, des mV, de la rH et de la température grâce au pH-mètre de paillasse Thermo Scientific™ Orion Star™ A211. Cet instrument de mesure est idéal pour une large gamme d’applications et une analyse de pH avancée dans le laboratoire. Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 5 points, enregistrez jusqu’à 2000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez facilement les journaux d’étalonnage et de données vers une imprimante ou un ordinateur via une connexion USB ou RS232 à l’aide du logiciel Orion Star™ Com, téléchargeable gratuitement. Utilisez le support d’électrodes fourni pour placer facilement les capteurs dans les échantillons et simplifier le stockage afin de réduire le risque de casse.
Les pH-mètres de paillasse Thermo Scientific Orion Star A211 sont des instruments de mesure de laboratoire faciles à utiliser et fiables dotés de fonctionnalités et de fonctions avancées. Des modes de lecture sélectionnables et un indicateur de stabilité vous donnent la flexibilité et le contrôle de vos analyses. Toutes les données critiques sont affichées avec vos mesures, y compris la température, la date et l’heure, le type de lecture, la stabilité des mesures, les informations sur l’étalonnage actif et l’icône d’état des électrodes. Les instructions d’étalonnage et de configuration à l’écran peuvent être affichées dans plusieurs langues locales, avec de nouvelles langues ajoutées via des mises à jour logicielles.
La navigation est rapide et simple grâce au clavier complet doté de touches de fonction spécifiques aux menus, de touches de défilement/raccourci à double fonction, ainsi que de touches d’alimentation, de mesure, d’affichage des journaux et d’agitateur qui garantissent une grande simplicité d’utilisation. Tous les menus de configuration se trouvent dans un seul emplacement avec un accès direct à l’aide d’une seule touche de raccourci afin que vous puissiez accéder rapidement, évaluer et modifier les paramètres de mesure et de l’instrument.
- Mesurez le pH, les mV, les mV relatifs ou le rH avec la température
- Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 5 points à l’aide de la reconnaissance automatique de tampons des groupes de tampons NIST ou DIN avec la possibilité de saisir manuellement des valeurs tampon personnalisées
- Option de modification de l’étalonnage qui permet la correction de points individuels sans devoir procéder à un réétalonnage complet
- Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
- Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et aux modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien et Timed (Temporisé) enregistre les données à des intervalles spécifiques
- Éliminez le besoin d’utiliser des barreaux d’agitation magnétiques grâce à la sonde d’agitateur contrôlée par l’instrument de mesure (réf. 096019) qui permet de mélanger uniformément les solutions
- Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 2 000 ensembles de mesures avec l’ID de l’échantillon et l’ID de l’utilisateur en option
- Le journal d’étalonnage mémorise les 10 étalonnages les plus récents
- La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
- Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
- Options d’alimentation flexibles avec un adaptateur secteur universel ou des piles AA en option
- Le boîtier de classe IP54 est résistant à la poussière et aux éclaboussures et peut être monté au mur si l’espace sur table est limité
- Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A
- Garantie de 3 ans pour le remplacement
Spécification
Kit de pH-mètres de paillasse Orion Star A211 avec électrode de pH/ATC à corps époxy ROSS Ultra Triode, solutions et support | |
±0,1°C | |
±0,002 | |
USB, RS-232 | |
pH avec option d’édition de l’étalonnage, mV relatifs, ORP et température | |
0,1, 0,01, 0,001 | |
± 2000,0mV | |
1 à 5 | |
22,0°F à 221,0°F | |
Manuel ou automatique avec sonde de température ATC | |
LCD, graphique avec rétroéclairage | |
La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure | |
Mémorisation automatique des données avec modes de mesure Lecture automatique et Temporisé ; mémorisation manuelle des données avec mode Continu | |
BNC (électrode de pH ou rH), broche (électrode de référence), MiniDIN 8 broches (sonde de température ATC), entrée agitateur (sonde d’agitation) | |
IP 54 | |
24°cm x 18°cm x 11°cm (9,5°in x 7,1°in x 4,3°in.) | |
2 lb | |
Complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement/raccourcis à double fonction | |
Instrument de mesure du pH/mV/RmV/rH/de la température Orion Star A211 | |
Électrode de pH, électrode de rH, électrode demi-cellule de référence, sonde de température ATC, sonde d’agitation (comprend l’électrode de pH/ATC 8157BNUMD ROSS Ultra Triode) | |
± 2000,0 mV | |
pH 7,000 | |
41°F à 113°F (température ambiante) | |
1 | |
800 h |
pH-mètre Star A211, électrode de pH/ATC à corps époxy 8157BNUMD ROSS Ultra Triode, kit de tampons et de solutions pH 810199 ROSS, support d’électrodes, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’appareil de mesure. | |
± 0,2 mV ou ± 0,05 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant | |
Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur | |
pH, mV ou mV relatif (RmV) ou rH avec température, mV, Relative mV, ORP with Temperature | |
-2 à 20 | |
± 2000,0 | |
0,1 mV | |
-5°C à +105°C | |
0,1°C, 0,1°F | |
Étalonnage de température en 1 point | |
Oui, sélectionnable | |
2000 avec horodatage | |
Alarme de limite haute/basse, alarme d’étalonnage | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA 1010003) | |
0,9 kg | |
Garantie de 3 ans pour les instruments de mesure | |
10 par canal avec protection par mot de passe | |
Adaptateur secteur universel (inclus) ou 4 piles AA (vendues séparément) | |
Anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois ; portugais et coréen disponibles avec la mise à jour logicielle | |
5 à 85% sans condensation | |
Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable | |
5 à 45°C (température ambiante) | |
4 piles AA (vendues séparément) |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31