Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes sodium Orion™
Les électrodes sodium Thermo Scientific™ Orion mesurent rapidement, précisément et économiquement le sodium dans les solutions aqueuses.
Marque:  Thermo Scientific™ 8411BN
Code produit. 10451213
  • 502.50€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les électrodes sodium Thermo Scientific™ Orion mesurent rapidement, précisément et économiquement le sodium dans les solutions aqueuses.
Le système interne d'oxydo-réduction unique en son genre avec électrode ROSS offre une réponse plus rapide, une plus grande stabilité et une plus grande précision que les électrodes sodium conventionnelles.
Inclut :
  • Les électrodes sodium BNC ont un câble de 1 m
  • Solution de remplissage d'électrode sodium ROSS : 50 ml
  • Ajusteur de force ionique sodium (ISA) : 475mL
  • Étalon d'addition à concentration en sodium connue : 475mL
  • Étalon sodium 1 000 ppm avec ISA : 475mL
  • Étalon sodium 1 000 ppm : 475mL
  • Solution de reconditionnement pour électrode sodium : 475mL
  • Solution de stockage d'électrode sodium : 475mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Mesure le sodium dans des solutions aqueuses rapidement, avec précision et de manière économique ; le système interne unique redox avec électrode ROSS™ fournit une réponse plus rapide, une stabilité et une précision plus élevées que les électrodes de sodium classiques
Électrode sodium Orion à demi-cellule ROSS
13 mm
800300 ou 800500U
39.3 in.
1m
Saturée à 10-6 M , saturé à 0.02ppm
Appareils de mesure ISE
  • 1 x 10-6 M to saturated
  • 0.02 ppm to saturated
No
BNC
0.47 in
900010 ou 900012 pour faible niveau de Na+ ; solution de remplissage pour électrode de sodium ROSS : 50 ml
4.72 in
120 mm
Sodium
32 to 176°F
0° à 100°C
Sodium Half-Cell Ion Selective Electrode
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.,Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.,Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.,Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.,Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.,EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .