Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes pour sodium Orion™
Description
Effectuez des mesures rapides, précises et économiques du sodium dans les solutions aqueuses grâce aux électrodes pour sodium Thermo Scientific™ Orion™. Un système interne redox unique avec électrode Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ offre une réponse plus rapide, une plus grande stabilité et une plus grande précision que les électrodes sodium conventionnelles.
L’électrode pour sodium est couramment utilisée pour mesurer des échantillons tels que les aliments, les boissons et les aliments pour animaux.
Spécification
Spécification
| Applications | Mesure le sodium dans des solutions aqueuses rapidement, avec précision et de manière économique ; le système interne unique redox avec électrode ROSS™ fournit une réponse plus rapide, une stabilité et une précision plus élevées que les électrodes de sodium classiques |
| Types de connecteurs | BNC |
| Description | Électrode sodium Orion à demi-cellule ROSS |
| Diamètre (impérial) du corps | 0,47 po |
| Diamètre (métrique) du corps | 13 mm |
| Type de solution de remplissage | 900010 ou 900012 pour faible niveau de Na+ ; solution de remplissage pour électrode de sodium ROSS : 50 ml |
| Référence interne | 800300 ou 800500U |
| Longueur (impériale) | 4,72 po. |
| Longueur (impériale) du câble | 39,3 in |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H315-Provoque une irritation cutanée.,Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.,Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.,Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.,Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.,EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .