Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes combinées pH / ATC à faible entretien Orion™ ROSS Ultra™ Triode™
Mesurez le pH et la température dans des échantillons grâce à ces électrodes combinées pH/ATC à faible entretien.
Marque: Thermo Scientific™ 8107BNUMD
367.84 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
Augmentez la précision de vos relevés grâce aux électrodes combinées pH/ATC Triode™ ROSS Ultra™ Thermo Scientific™ Orion™ à faible entretien.Ces électrodes combinées sont dotées d’un capteur de pH qui offre des performances supérieures à des températures d’échantillon variables.Elles combinent la stabilité, la précision et la vitesse de réponse de la gamme ROSS Ultra avec la mesure de température intégrée.Les électrodes Orion ROSS ne contiennent aucun argent ni chlorure d’argent ; elles sont dotées d’une conception à double jonction qui protège l’échantillon contre la contamination et rend les électrodes compatibles avec les tampons TRIS.
Mesurez le pH et la température avec une seule électrode à faible entretien
Les échantillons de faible force ionique, tels que les eaux propres, nuisent aux performances des électrodes de pH. Une réponse lente, une mauvaise précision et une dérive sont courantes. L’électrode de pH Triode Thermo Scientific Orion ROSS Ultra 8107 répond en une minute, ce qui prouve une lecture stable et précise.
Effectuez des mesures de pH plus rapidement. Bénéficiez d’une longue durée de vie sans entretien des électrodes grâce à un gel spécial à longue durée de vie et à une conception innovante de jonction capillaire en verre. Préservez l’intégrité des échantillons, même dans les tampons TRIS ; Les électrodes ROSS conçues avec une double jonction ne contiennent pas d’argent susceptible de se lier aux échantillons biologiques. Dotées de capteurs de température intégrés, ces électrodes offrent une solution pratique pour vos mesures d’échantillons de routine.
Compatible avec les instruments de mesure Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A, et les instruments de mesure Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™, ainsi que les pH-mètres Mettler Toledo™.
Marchés cibles :
- Pharmaceutique/biopharmaceutique
- Production alimentaire
- Secteur académique / public
- Environnement
- Contrôle qualité
- Personnel
- Usage général
Spécification
Électrodes de pH / ATC combinées à faible entretien Orion ROSS Ultra Triode avec un connecteur BNC et mini-DIN 8 broches, ainsi qu’un câble de 1 mètre | |
Capillaire en verre | |
0 à 14 | |
Électrode combinée pH / ATC | |
Instruments de mesure Orion Versa Star, Star A et Dual Star | |
7 | |
0.01 | |
18 mois | |
1 m |
BNC étanche, mini-DIN 8 broches | |
Corps en époxy robuste, rempli de gel à faible entretien | |
0°C à 80°C | |
Aucun requis | |
ROSS | |
pH de 0,03 pour les tampons avec compensation thermique automatique | |
TRIS, sulfures ou protéines | |
120 mm | |
12 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.