Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes combinées pH / ATC Orion™ ROSS Ultra™ en verre Triode™
Associez réponse en température rapide, stabilité et précision en utilisant des électrodes combinées de pH/ATC Orion ROSS Ultra Triode en verre.
428.13€ - 441.20€
Spécification
Jonction | céramique |
---|---|
Matériau | Corps en verre résistant aux produits chimiques |
Plage de pH | 0 à 14 |
Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 100°C |
Type | Électrode combinée pH / ATC |
Code produit | Marque | Types de connecteurs | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de connecteurs | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16690713
|
Thermo Scientific™
8302BNURCA |
BNC étanche, RCA | PH-mètres Mettler Toledo série cinq et sept |
441.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12493617
|
Thermo Scientific™
8302BNUMD |
BNC étanche, mini-DIN 8 broches | Instruments de mesure Orion Versa Star, Star A et Dual Star |
428.13€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
Combinez réponse rapide à la température, stabilité et précision avec ces électrodes de pH Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™. Elles combinent la précision et la vitesse de réponse de la gamme ROSS Ultra avec la mesure de température intégrée. N’attendez plus que les mesures de pH se stabilisent pour mesurer vos échantillons en cas de variations de température. Les électrodes Orion ROSS ne contiennent aucun argent ni chlorure d’argent ; elles sont dotées d’une conception à double jonction qui protège l’échantillon contre la contamination et rend les électrodes compatibles avec les tampons TRIS.
Mesurez le pH et la température avec une électrodeEffectuez vos mesures de pH plus rapidement. Nos électrodes de pH ROSS Ultra Triode offrent plus de flexibilité, de précision et de justesse dont vous avez besoin pour les mesures de pH. Grâce aux capteurs de température intégrés, ces électrodes offrent une solution pratique pour vos mesures d’échantillons courantes. Compatibles avec les instruments de mesure Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A et Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™, ainsi que les pH-mètres Mettler Toledo™.
Marchés cibles :
- Produits pharmaceutiques
- Production alimentaire
- Secteur académique / public
- Environnement
- Contrôle qualité
- Personnel
- Usage général
Spécification
céramique | |
0 à 14 | |
Électrode combinée pH / ATC | |
ROSS | |
pH de 0,03 pour les tampons avec compensation thermique automatique | |
2 ans | |
1 m |
Corps en verre résistant aux produits chimiques | |
0°C à 100°C | |
Solution de remplissage KCl 3 M pour électrode ROSS (réf. 810007) | |
7 | |
0,01 | |
120 mm | |
12 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.