Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes combinées pH/ATC Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ en verre
N’attendez plus que les mesures de pH se stabilisent pour mesurer vos échantillons en cas de variations de température.
Marque:  Thermo Scientific™ 8302BNURCA
373.15 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Artikelnummer. 16690713
  • 441.20€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Combinez réponse rapide à la température, stabilité et précision avec ces électrodes de pH Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™.Elles combinent la précision et la vitesse de réponse de la gamme ROSS Ultra avec la mesure de température intégrée.N’attendez plus que les mesures de pH se stabilisent pour mesurer vos échantillons en cas de variations de température.Les électrodes Orion ROSS ne contiennent aucun argent ni chlorure d’argent ; elles sont dotées d’une conception à double jonction qui protège l’échantillon contre la contamination et rend les électrodes compatibles avec les tampons TRIS.
Mesurez le pH et la température avec une électrode
Effectuez vos mesures de pH plus rapidement. Nos électrodes de pH ROSS Ultra Triode offrent plus de flexibilité, de précision et de justesse nécessaires pour vos mesures de pH. Grâce aux capteurs de température intégrés, ces électrodes offrent une solution pratique pour vos mesures d’échantillons courantes. Compatibles avec les instruments de mesure Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A et Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™, ainsi que les pH-mètres Mettler Toledo™.
Marchés cibles :
  • Pharmaceutique
  • Production alimentaire
  • Secteur académique/gouvernemental
  • Environnement
Applications :
  • Contrôle de la qualité
  • Research
  • Usage général
Garantie : 24 mois à compter de la date d’achat par l’acheteur ou 36 mois à partir de la date d’expédition du vendeur (la date la plus ancienne étant retenue)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Électrodes combinées de pH/ATC Orion ROSS Ultra Triode en verre avec un connecteur BNC et RCA ainsi qu’un câble de 1 mètre
céramique
0 à 14
Électrode combinée pH / ATC
PH-mètres Mettler Toledo série cinq et sept
7
0,01
120 mm
12 mm
BNC étanche, RCA
Corps en verre résistant aux produits chimiques
0°C à 100°C
Solution de remplissage KCl 3 M pour électrode ROSS (réf. 810007)
ROSS
pH de 0,03 pour les tampons avec compensation thermique automatique
2 ans
1 m
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.