Learn More
Thermo Scientific™ Sonde pour oxygène dissous Orion™ RDO™
Mesurez les niveaux d’oxygène dissous sans avoir à vous soucier de remplacer de membrane grâce à la sonde pour oxygène dissous Thermo Scientific™ Orion™ RDO™.
969.00€ - 1560.00€
Spécification
Types de capteur | Capteur d’oxygène dissous optique RDO |
---|---|
Oxygène dissous (plage de saturation) | 0,0 à 200 % |
À utiliser avec (équipement) | Multimètre Orion Star avec entrée RDO |
Type | Sonde d’oxygène dissous |
Type de sonde | Oxygène dissous optique RDO |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) du câble | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) du câble | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12053313
|
Thermo Scientific™
087010MD |
3m |
969.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11762607
|
Thermo Scientific™
087020MD |
6m |
1010.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11782607
|
Thermo Scientific™
087050MD |
15m |
1230.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11792607
|
Thermo Scientific™
087100MD |
30m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Mesurez les niveaux d’oxygène dissous sans avoir à vous soucier de remplacer de membrane grâce à la sonde pour oxygène dissous Thermo Scientific™ Orion™ RDO™. La sonde RDO (Rugged Dissolved Oxygen) utilise la technologie DO optique pour une mesure facile.
Caractéristiques :- Utilise la toute dernière technologie luminophore pour mesurer l’oxygène dissous (DO).
- Maintenance annuelle - simple remplacement du capuchon
- Longueurs de câble de capteur de 3, 6, 10, 15 ou 30 m (10, 20, 30, 50 ou 100 ft)
- Classé IP68, étanche
Contenu :
Sonde RDO, capuchon optique, garde de capteur inox et manchon d'étalonnage
Requiert :
Multimètre Orion Star avec entrée RDO
Compatible avec :
087001 Capuchon optique de rechange
087002 Garde-sonde RDO de rechange en acier inoxydable
087003 Manchon d’étalonnage de rechange pour sondes de terrain RDO
Spécification
Capteur d’oxygène dissous optique RDO | |
Multimètre Orion Star avec entrée RDO | |
Oxygène dissous optique RDO | |
0°C à 50°C |
0,0 à 200 % | |
Sonde d’oxygène dissous | |
0,00 à 20,0mg/L |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.