Learn More
Thermo Scientific™ Kits d'entretien de sonde Orion pour lecteurs d'oxygène dissous
Les kits d'entretien de sonde Thermo Scientific Orion incluent la solution électrolytique, le disque de polissage et deux capuchons à membrane.
120.00€ - 227.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Sonde et instrument de mesure d’oxygène dissous |
---|---|
Type | Accessoires pour sondes à oxygène dissous |
Comprend | 2 Capuchons à membrane, solution électrolytique, et disque de polissage |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10336112
|
Thermo Scientific™
080113 |
Pour Orion 080510MD , 081010MD , 08101 Sondes |
120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10152962
|
Thermo Scientific™
080513 |
Kit de maintenance des sondes |
227.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les kits d'entretien de sonde Thermo Scientific Orion incluent la solution électrolytique, le disque de polissage et deux capuchons à membrane.
Offrent une performance optimale et appropriée pour les sondes polarographiques d'oxygène dissous Orion.
Garantie : Hors boîte.Spécification
Sonde et instrument de mesure d’oxygène dissous | |
Accessoires pour sondes à oxygène dissous | |
2 Capuchons à membrane, solution électrolytique, et disque de polissage |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.