Learn More
Thermo Scientific™ Kits d'entretien de sonde Orion pour lecteurs d'oxygène dissous
Les kits d'entretien de sonde Thermo Scientific Orion incluent la solution électrolytique, le disque de polissage et deux capuchons à membrane.
Marque:  Thermo Scientific™ 080113
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.12600kg
Code produit. 10336112
  • 120.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-08-2024
Description
Les kits d'entretien de sonde Thermo Scientific Orion incluent la solution électrolytique, le disque de polissage et deux capuchons à membrane.
Offrent une performance optimale et appropriée pour les sondes polarographiques d'oxygène dissous Orion.
Garantie : Hors boîte.
Spécification
Spécification
Pour Orion 080510MD , 081010MD , 08101 Sondes
Sonde et instrument de mesure d’oxygène dissous
Accessoires pour sondes à oxygène dissous
2 Capuchons à membrane, solution électrolytique, et disque de polissage
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.