Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PC215 pH/ion and Conductivity Bench Meter with Stand
Designed to provide accurate and reliable pH, ORP, ion concentration, conductivity, TDS, salinity, resistivity and temperature analysis, the Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PC215 bench meter is well suited for laboratories that desire a modern meter with advance performance.
1806.00€ - 2938.00€
Spécification
Sorties USB flash drive, computer or printer (STARA-106)
Adaptateur secteur Universal 100-240 V 50/60 Hz power supply with wall plugs for US/Japan, Euro, UK/Singapore, Australia/New Zealand and China outlets
Précision (conductivité) ±0.5% reading
Précision (ions spécifiques) ±0.2 mV or ±0.05% of the reading, whichever is greater
Précision (mV) ±0.2 mV or ±0.05% of the reading, whichever is greater
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
30245787
Afficher les documents
Thermo Scientific™
PSTAR2150
pH/Ion/Conductivity Bench Meter with Stand
1806.00€
1 kit
30245804
Afficher les documents
Thermo Scientific™
PSTAR2155
pH/Ion/Conductivity Bench Meter Standard Kit
2774.00€
1 kit
30245814
Afficher les documents
Thermo Scientific™
PSTAR2156
pH/Ion/Conductivity Bench Meter Pure Water Kit
2938.00€
1 kit
Description
Afficher plus
Spécification
Afficher plus
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PC215 pH/ion and Conductivity Bench Meter with Stand