Learn More
Thermo Scientific™ Solution de remplissage pour électrodes de pH Orion™
Utilisez cette solution de remplissage pour électrodes de pH avec les électrodes de pH et les électrodes de référence.
Marque:  Thermo Scientific™ 810007
104.42 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12083363
  • 117.59€ / 5 pièces
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Utilisez la solution de remplissage pour électrodes de pH Thermo Scientific™ Orion™ avec les électrodes de pH et les électrodes de référence. Conditionnée en lots de cinq flacons de 60 ml (5 x 2 oz).
  • Utilisez uniquement la solution de remplissage ROSS™ (810007) avec les électrodes de pH ROSS™ et ROSS Ultra™ pour éviter d’endommager les électrodes de pH
  • Lorsque l’électrode de référence à simple jonction (900100) ou l’électrode de référence à double jonction (900200) est utilisée avec les électrodes sélectives aux ions (ISE) Orion, se reporter à la solution de remplissage ISE recommandée indiquée dans le guide de l’utilisateur des ISE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Solution de remplissage pour électrodes ROSS Ultra, ROSS, PerpHecT ROSS
Solution de recharge pour électrodes de pH
Cinq flacons de 5 x 60 ml (2 oz)
Électrodes de pH et électrodes de référence (pour éviter tout dommage, utiliser uniquement une solution de recharge ROSS avec électrodes Ross)
Remplissage de surfactant pour électrodes, remplissage de Ross
60 ml
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotDZ1 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/01/2025 Catalog Number810007
Numéro de lotCP2B Type de certificatCertificat d’analyse Date30/12/2024 Catalog Number810007
Numéro de lotCQ1 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/12/2024 Catalog Number810007
Numéro de lotCP2A Type de certificatCertificat d’analyse Date30/12/2024 Catalog Number810007
Numéro de lotCP2 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/12/2024 Catalog Number810007
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Solution de remplissage pour électrodes de pH Orion™ > Solution de remplissage pour électrodes ROSS Ultra, ROSS, PerpHecT ROSS
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.