Learn More
Thermo Scientific™ Cubitainers de tampon de pH Orion™
Les cubitainers de tampon de pH Thermo Scientific Orion à codage couleur contiennent 19 litres (5 gallons) de tampon de pH.
170.85€
Spécification
Nom chimique ou matériau | pH Buffer, 5 gallon cubitainers |
---|---|
Point d’ébullition | 100°C |
À utiliser avec (application) | pour des étalonnages de pH précis et reproductibles |
À utiliser avec (équipement) | pH-mètre et électrode |
Forme physique | Liquide |
Code produit | Marque | pH | Conditionnement | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | pH | Conditionnement | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11742817
|
Thermo Scientific™
9104CB |
4.01 | cubitainer | 19L |
170.85€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11782817
|
Thermo Scientific™
9107CB |
7 | cubitainer | 19L |
170.85€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11752827
|
Thermo Scientific™
9110CB |
10.01 | cubitainer | 19L |
170.85€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Les cubitainers de tampon de pH Thermo Scientific Orion à codage couleur contiennent 19 litres (5 gallons) de tampon de pH.
Les cubitainers de 19 litres (5 gallons) sont dotés d'un robinet facile à utiliser.
Tous les étalons de pH Orion sont traçables aux matériaux de référence du NIST. Cliquez ici pour consulter les fiches techniques santé-sécurité les plus complètes et les fichiers des certificats d'analyse pour les solutions Thermo Scientific Orion
- À codage couleur : le tampon de pH 4,01 est rose, le tampon de pH 7,00 jaune et celui de pH 10,01 bleu.
- Conditionnement incluant les tables tampon / température pour des étalonnages précis et la traçabilité au NIST™.
- Fabrication selon les normes de qualité ISO 9000.
- Les tampons sont également disponibles en flacons de 475 ml (1 pinte), en packs transportables de cinq flacons de 60 ml ( 5 x 2 oz), en kits de tampon All-in-One pratiques et en sachets à usage unique.
Spécification
pH Buffer, 5 gallon cubitainers | |
pour des étalonnages de pH précis et reproductibles | |
Liquide | |
cubitainer | |
Soluble |
100°C | |
pH-mètre et électrode | |
19L | |
oui |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.