Learn More
Thermo Scientific™ Cubitainers de tampon de pH Orion™
Code produit. 11782817
Click to view available options
Quantité:
19L
pH:
10,01
4,01
7
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11782817
Marque: Thermo Scientific™ 9107CB
Les cubitainers de tampon de pH Thermo Scientific Orion à codage couleur contiennent 19 litres (5 gallons) de tampon de pH.
Les cubitainers de tampon de pH Thermo Scientific Orion à codage couleur contiennent 19 litres (5 gallons) de tampon de pH.
Les cubitainers de 19 litres (5 gallons) sont dotés d'un robinet facile à utiliser.
Tous les étalons de pH Orion sont traçables aux matériaux de référence du NIST. Cliquez ici pour consulter les fiches techniques santé-sécurité les plus complètes et les fichiers des certificats d'analyse pour les solutions Thermo Scientific Orion
  • À codage couleur : le tampon de pH 4,01 est rose, le tampon de pH 7,00 jaune et celui de pH 10,01 bleu.
  • Conditionnement incluant les tables tampon/température pour des étalonnages précis et la traçabilité au NIST™
  • Fabrication selon les normes de qualité ISO 9000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau pH Buffer, 5 gallon cubitainers
Point d’ébullition 100°C
Couleur Jaune clair
Description tampon pH 7,00 , 5 gallons
À utiliser avec (application) pour des étalonnages de pH précis et reproductibles
À utiliser avec (équipement) pH-mètre et électrode
pH 7
Forme physique Liquide
Quantité 19L
Conditionnement cubitainer
Traçabilité au NIST oui
Informations sur la solubilité Soluble